Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneJET Plant Genomisk DNA-oprensningskit
Artikelnummer. 11581645 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11581645 250 forberedelser Hver
11571645 50 forberedelser Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11581645 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K0792
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific GeneJET Plant Genomic DNA Purification Mini Kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af genomisk DNA af høj kvalitet fra en lang række plantearter og vævstyper.
GeneJET Plant Genomic DNA Purification Mini Kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af genomisk DNA af høj kvalitet fra en lang række plantearter og vævstyper. Den anvender silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle, hvilket eliminerer behovet for dyre harpikser, giftige phenol-chloroform-ekstraktioner eller tidskrævende alkoholudfældning.
Thermo Scientific GeneJET Plant Genomic DNA Purification Mini Kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af genomisk DNA af høj kvalitet fra en lang række plantearter og vævstyper. Den anvender silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle, hvilket eliminerer behovet for dyre harpikser, giftige phenol-chloroform-ekstraktioner eller tidskrævende alkoholudfældning.
Højdepunkter
•Hurtig —procedure afsluttet i 30 minutter efter cellelyse
•Praktisk —protokol inkluderer ikke tilstopnings-tilbøjelige lysatfiltreringstrin
•Højt udbytte op —til 32μ g højkvalitets-DNA fra 100 mg prøve, inklusive kerne-, mitokondrie- og kloroplast-DNA
•Kompatibel brug —med en lang række prøver (blade, rødder, spirer og andre dele af forskellige planter)
Standardproceduren tager mindre end 30 minutter efter cellelyse og giver oprenset DNA større end 30 kb i størrelse. DNA-udbytter varierer mellem forskellige arter og væv afhængigt af genomstørrelse, ploiditet, celleantal og vævsprøvens alder. Det typiske udbytte fra en standardvævskilde (f.eks. unge hvedeblade) er 30 til 32μ g fra 100 mg væv. Isoleret DNA kan bruges direkte i PCR, qPCR, southern blotting og enzymatiske reaktioner.
Ansøgninger
• Isoleret genomisk DNA er ideel til brug i almindelige molekylærbiologiske procedurer, herunder:
• PCR og qPCR
• FastDigest og konventionel restriktionsfordøjelse
• Southern blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnetype Spinsøjle
Indhold og opbevaring •6 x 1 ml RNase A; opbevares ved stuetemperatur indtil åbning,– °20 C efter åbning
• 120 ml lysisbuffer A; stuetemperatur
• 15 ml lysisbuffer B; stuetemperatur
• 40 ml udfældningsopløsning; stuetemperatur
• 120 ml plante-gDNA-bindende opløsning; stuetemperatur
• 40 ml vaskebuffer I (koncentreret); stuetemperatur
• 40 ml vaskebuffer II (koncentreret); stuetemperatur
• 150 ml elueringsbuffer; stuetemperatur
• 250 GeneJET Oprensningssøjler med opsamlingsrør; stuetemperatur
• 250 Samlerør; stuetemperatur
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Skala Mini
Prøvetype Planter
Elueringsvolumen 200 μl
Endelig produkttype gDNA
Til brug med (applikation) PCR, Southern blotting, sekventering, nukleinsyremærkning, hybridisering
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Mængde 250 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Test tid 30 min. (Efter prøvehomogenisering)
Udbytte ≤32μ g pr. 100 mg væv
Startmaterialemængde ≤100 mg frisk/frosset
≤20 mg frysetørret
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • GeneJET Plant Genomic DNA Purification Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate, Guanidine hydrochloride