Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneJET PCR oprensningskit
Artikelnummer. p-4530593 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10400450
Brand: Thermo Scientific™ K0701
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific GeneJET PCR Purification Kit bruger en proprietær silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle, der eliminerer behovet for kedelige harpiksmanipulationer eller toksiske phenol-chloroform-ekstraktioner.
Thermo Scientific GeneJET PCR Purification Kit bruger en proprietær silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle, der eliminerer behovet for kedelige harpiksmanipulationer eller toksiske phenol-chloroform-ekstraktioner. Det fjerner effektivt primere, dNTP'er, ikke-inkorporerede mærkede nukleotider, enzymer og salte fra PCR og andre reaktionsblandinger.
Sættet kan bruges til oprensning af DNA-fragmenter fra 25 bp til 20 kb med genvindingshastigheder på op til 100 %. hver GeneJET rensesøjle har en samlet bindingskapacitet på op til 25μ g DNA, og hele proceduren tager 5 minutter. Det oprensede DNA kan anvendes i almindelige nedstrømsapplikationer, såsom sekventering, restriktionsfordøjelse, mærkning, ligering, kloning, in vitro transkription, blotting eller in situ hybridisering.
Højdepunkter
  • Meget effektiv: 90 til 100 % gendannelser i området fra 100 bp til 10 kb
  • Hurtig: proceduren tager kun 5 minutter
  • Praktisk: Spin-søjler er lukket og samlet med opsamlingsrør
Applikationer
Hurtig og effektiv oprensning af DNA-fragmenter ideel til brug i alle konventionelle molekylærbiologiske procedurer, herunder:
  • FastDigest eller konventionel restriktionsfordøjelse
  • Automatiseret fluorescerende eller radioaktiv sekventering
  • PCR
  • In vitro transkription
  • In situ hybridisering
  • Mærkning
  • Kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring For bedre langsigtet ydeevne anbefales det at opbevare rensningskolonnerne ved 2 C °til 8 °C.
Format Spinsøjle
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Produktlinje GeneJET
Produkttype PCR-rensningskit
Mængde 50 forberedelser
Køretid 5 min.
Mål DNA fra enzymatiske reaktioner (f.eks. PCR)
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR), Kloning, DNA-sekventering
Isoleringsteknologi Spinsøjle
Prøvetype dsDNA
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • genejet PCR purif
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: thiocyanic acid