Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneJET PCR oprensningskit
Artikelnummer. 10578360 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10578360 250 forberedelser Hver
10400450 50 forberedelser Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10578360 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K0702
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific GeneJET PCR Purification Kit bruger en proprietær silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle, der eliminerer behovet for kedelige harpiksmanipulationer eller toksiske phenol-chloroform-ekstraktioner.
Thermo Scientific GeneJET PCR Purification Kit bruger en proprietær silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle, der eliminerer behovet for kedelige harpiksmanipulationer eller toksiske phenol-chloroform-ekstraktioner. Det fjerner effektivt primere, dNTP'er, ikke-inkorporerede mærkede nukleotider, enzymer og salte fra PCR og andre reaktionsblandinger.
Sættet kan bruges til oprensning af DNA-fragmenter fra 25 bp til 20 kb med genvindingshastigheder på op til 100 %. hver GeneJET rensesøjle har en samlet bindingskapacitet på op til 25μ g DNA, og hele proceduren tager 5 minutter. Det oprensede DNA kan anvendes i almindelige nedstrømsapplikationer, såsom sekventering, restriktionsfordøjelse, mærkning, ligering, kloning, in vitro transkription, blotting eller in situ hybridisering.
Højdepunkter
  • Meget effektiv: 90 til 100 % gendannelser i området fra 100 bp til 10 kb
  • Hurtig: proceduren tager kun 5 minutter
  • Praktisk: Spin-søjler er lukket og samlet med opsamlingsrør
Applikationer
Hurtig og effektiv oprensning af DNA-fragmenter ideel til brug i alle konventionelle molekylærbiologiske procedurer, herunder:
  • FastDigest eller konventionel restriktionsfordøjelse
  • Automatiseret fluorescerende eller radioaktiv sekventering
  • PCR
  • In vitro transkription
  • In situ hybridisering
  • Mærkning
  • Kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring For bedre langsigtet ydeevne anbefales det at opbevare rensningskolonnerne ved 2 C °til 8 °C.
Format Spinsøjle
Elueringsvolumen Maks 50μ L
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Oprensningstid 5 min.
Mængde 250 forberedelser
Køretid 5 min.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Udgangsmaterialevolumen ≤400μ L
Udbytte 25μ g (bindingskapacitet)
Til brug med (applikation) Nukleinsyremærkning, Southern Blotting, DNA-sekventering, Nukleinsyrehybridisering, Nucleic Acid Hybridization
Endelig produkttype DNA
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Prøvetype PCR-reaktioner, enzymatiske reaktioner (DNase-fordøjelser, RNA-mærkning og forberedelser til oprydning, IVT reaktioner)