Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneJET PCR oprensningskit
Artikelnummer. 10400450 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10400450 50 forberedelser Hver
10578360 250 forberedelser Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10400450 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K0701
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific GeneJET PCR Purification Kit bruger en proprietær silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle, der eliminerer behovet for kedelige harpiksmanipulationer eller toksiske phenol-chloroform-ekstraktioner.
Thermo Scientific GeneJET PCR Purification Kit bruger en proprietær silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle, der eliminerer behovet for kedelige harpiksmanipulationer eller toksiske phenol-chloroform-ekstraktioner. Det fjerner effektivt primere, dNTP'er, ikke-inkorporerede mærkede nukleotider, enzymer og salte fra PCR og andre reaktionsblandinger.
Sættet kan bruges til oprensning af DNA-fragmenter fra 25 bp til 20 kb med genvindingshastigheder på op til 100 %. hver GeneJET rensesøjle har en samlet bindingskapacitet på op til 25μ g DNA, og hele proceduren tager 5 minutter. Det oprensede DNA kan anvendes i almindelige nedstrømsapplikationer, såsom sekventering, restriktionsfordøjelse, mærkning, ligering, kloning, in vitro transkription, blotting eller in situ hybridisering.
Højdepunkter
  • Meget effektiv: 90 til 100 % gendannelser i området fra 100 bp til 10 kb
  • Hurtig: proceduren tager kun 5 minutter
  • Praktisk: Spin-søjler er lukket og samlet med opsamlingsrør
Applikationer
Hurtig og effektiv oprensning af DNA-fragmenter ideel til brug i alle konventionelle molekylærbiologiske procedurer, herunder:
  • FastDigest eller konventionel restriktionsfordøjelse
  • Automatiseret fluorescerende eller radioaktiv sekventering
  • PCR
  • In vitro transkription
  • In situ hybridisering
  • Mærkning
  • Kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring For bedre langsigtet ydeevne anbefales det at opbevare rensningskolonnerne ved 2 C °til 8 °C.
Format Spinsøjle
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Produktlinje GeneJET
Produkttype PCR-rensningskit
Mængde 50 forberedelser
Køretid 5 min.
Mål DNA fra enzymatiske reaktioner (f.eks. PCR)
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR), Kloning, DNA-sekventering
Isoleringsteknologi Spinsøjle
Prøvetype dsDNA
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • genejet PCR purif
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: thiocyanic acid