Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneJET Gelekstraktionssæt
Artikelnummer. 10765651 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10765651 50 forberedelser Hver
10670091 250 forberedelser Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10765651 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K0691
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific GeneJET Gel Extraction Kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af DNA-fragmenter fra standard- eller lavsmeltende agarosegeler kørt i enten TAE- eller TBE-buffer.
Thermo Scientific GeneJET Gel Extraction Kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af DNA-fragmenter fra standard- eller lavsmeltende agarosegeler kørt i enten TAE- eller TBE-buffer.
Sættet bruger en proprietær silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle. Sættet kan bruges til at oprense DNA-fragmenter fra 25 bp til 20 kb i størrelse med genvindingshastigheder på op til 95 %. hver GeneJET rensesøjle har en bindingskapacitet på op til 25μ g DNA og kan behandle op til 1 g agarosegel. Hele proceduren tager kun 15 minutter, og det isolerede DNA er klar til brug i alle almindelige downstream-applikationer, herunder ligering, restriktionsfordøjelse, PCR, sekventering og mærkning.
Højdepunkter
  • Meget effektiv: op til 95 % gendannelser i området fra 100 bp til 10 kb
  • Hurtig: proceduren tager kun 15 minutter
  • Praktisk: Spin-søjler er lukket og samlet med opsamlingsrør
Applikationer
Hurtig og effektiv ekstraktion af DNA-fragmenter med høj renhed, der er ideelle til brug i alle konventionelle molekylærbiologiske procedurer, herunder:
  • FastDigest eller konventionel restriktionsfordøjelse
  • Automatiseret fluorescerende eller radioaktiv sekventering
  • PCR
  • In situ hybridisering
  • Mærkning
  • Kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnetype Spinsøjle
Indhold og opbevaring For bedre langsigtet ydeevne anbefales det at opbevare rensningskolonnerne ved 2 C °til 8 °C.
Format Spinsøjle
Isoleringsteknologi Spinsøjle
Prøvetype Gel
Til brug med (applikation) Kvantitativ realtids-PCR (qPCR), kloning, Southern blotting, nukleinsyremærkning, sekventering
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Produktlinje GeneJET
Produkttype Gelekstraktionssæt
Mængde 50 forberedelser
Mål DNA fra enzymatiske reaktioner (f.eks. PCR)
Test tid 15 min.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • GeneJET Gel Extraction Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: thiocyanic acid