Beskrivelse
Thermo Scientific GeneJET Gel Extraction Kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af DNA-fragmenter fra standard- eller lavsmeltende agarosegeler kørt i enten TAE- eller TBE-buffer.
Sættet bruger en proprietær silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle. Sættet kan bruges til at oprense DNA-fragmenter fra 25 bp til 20 kb i størrelse med genvindingshastigheder på op til 95 %. hver GeneJET rensesøjle har en bindingskapacitet på op til 25μ g DNA og kan behandle op til 1 g agarosegel. Hele proceduren tager kun 15 minutter, og det isolerede DNA er klar til brug i alle almindelige downstream-applikationer, herunder ligering, restriktionsfordøjelse, PCR, sekventering og mærkning.
Højdepunkter
- Meget effektiv: op til 95 % gendannelser i området fra 100 bp til 10 kb
- Hurtig: proceduren tager kun 15 minutter
- Praktisk: Spin-søjler er lukket og samlet med opsamlingsrør
Applikationer
Hurtig og effektiv ekstraktion af DNA-fragmenter med høj renhed, der er ideelle til brug i alle konventionelle molekylærbiologiske procedurer, herunder:
- FastDigest eller konventionel restriktionsfordøjelse
- Automatiseret fluorescerende eller radioaktiv sekventering
- PCR
- In situ hybridisering
- Mærkning
- Kloning
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnetype | Spinsøjle |
| Indhold og opbevaring | For bedre langsigtet ydeevne anbefales det at opbevare rensningskolonnerne ved 2 C °til 8 °C. |
| Isoleringsteknologi | Spinsøjle af silica |
| Prøvetype | Agarose geler |
| Elueringsvolumen | 50μ L |
| Endelig produkttype | DNA |
| Til brug med (applikation) | PCR, Southern blotting, sekventering, nukleinsyremærkning, hybridisering |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Mængde | 250 forberedelser |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- genejet gel extr 250 prep
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: thiocyanic acid