Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneJET Gelekstraktion og DNA-oprydning Micro Kit
Shop alle Thermo Scientific produkterBeschreibung
Sættet kombinerer bekvemmeligheden ved spinsøjleteknologi med de selektive bindingsegenskaber af en silicamembran, hvilket eliminerer behovet for kedelige harpiksmanipulationer eller toksiske phenol-chloroform-ekstraktioner.
De GeneJET Gelekstraktion og DNA Cleanup Micro Kit fjerner effektivt primere, primer-dimere, dNTP'er, ikke-inkorporerede mærkede nukleotider, enzymer og salte fra PCR og andre reaktionsblandinger. Sættet kan bruges til oprensning af DNA-fragmenter fra 100 bp til 20 kb. Udvindingshastighederne er 90 til 100 % for 100 bp til 3 kb DNA-fragmentstørrelsesområdet. hver GeneJET DNA Purification Column har en samlet bindingskapacitet på op til 10μ g DNA, og hele proceduren tager cirka 3,5 minutter til DNA-oprydning
Thermo Scientific GeneJET Gelekstraktion og DNA-oprydning Micro Kit er udviklet som 3-i-1-kit designet til hurtig og effektiv oprensning af DNA fra PCR, enzymatiske reaktionsblandinger og DNA-ekstraktion fra standard- eller lavsmeltende agarosegeler kørt i enten Trisacetat (TAE) eller Trisborat (TBE) buffer. Sættet kombinerer bekvemmeligheden ved spinsøjleteknologi med de selektive bindingsegenskaber af en silicamembran, hvilket eliminerer behovet for kedelige harpiksmanipulationer eller toksiske phenol-chloroform-ekstraktioner.
De GeneJET Gelekstraktion og DNA Cleanup Micro Kit fjerner effektivt primere, primer-dimere, dNTP'er, ikke-inkorporerede mærkede nukleotider, enzymer og salte fra PCR og andre reaktionsblandinger. Sættet kan bruges til oprensning af DNA-fragmenter fra 100 bp til 20 kb. Udvindingshastighederne er 90 til 100 % for 100 bp til 3 kb DNA-fragmentstørrelsesområdet. hver GeneJET DNA Purification Column har en samlet bindingskapacitet på op til 10μ g DNA, og hele proceduren tager cirka 3,5 minutter til DNA-
oprydning. Vigtigste nyheder
•Avanceret søjledesign —let at åbne, indlæse og håndtere
•Giver koncentreret DNA - Eluer i 6 til 10μ L volumen
•Høj genvinding - 90 til 100 % genvinding i 100 til 3000 bp DNA-fragmentområdet
•Hurtig —4 minutters reaktionsblandingsoprensning og 15 minutters agarosegelrensningsprotokoller er tilgængelige
•Effektiv fjernelse af reaktionskontaminanter - herunder enzymer, proteiner, primer-dimere, dNTP'er og salte
•Fleksibel —kræver ikke præcis vægtning af gelskivekvantificering
Anvendelser Det
oprensede DNA kan bruges i almindelige downstream-applikationer:
• Sekvensering
• Begrænsning fordøjelse
• PCR
• qPCR
• Mærkning
• Ligation
• Kloning
•In vitro transkription
• Blotting
•In situ
hybridisering inkluderer
•bindingsbuffer
• Ekstraktionsbuffer
• Forvaskebuffer (konc.)
• Vaskebuffer (konc.)
• Elueringsbuffer
• DNA-rensningsmikrosøjle& Opsamlingsrør
Spezifikation
Spezifikation
| Kolonnetype | Spinsøjle |
| Format | Spinsøjle |
| Isoleringsteknologi | Silica kolonne |
| Prøvetype | DNA, Gel prøver |
| Til brug med (applikation) | Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), kloning, Southern blotting, nukleinsyremærkning, sekventering, PCR, in vitro transkription |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Produktlinje | GeneJET |
| Produkttype | Gelekstraktions- og DNA-oprydningssæt |
| Mængde | 250 forberedelser |
| Mål | DNA fra enzymatiske reaktioner (f.eks. PCR) |
| Mehr anzeigen |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.