Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneJET Gelekstraktion og DNA-oprydning Micro Kit
Artikelnummer. 13293149 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13293149 250 forberedelser Hver
13253149 50 forberedelser -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13293149 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K0832
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
De GeneJET Gelekstraktion og DNA Cleanup Micro Kit fjerner effektivt primere, primer-dimere, dNTP'er, ikke-inkorporerede mærkede nukleotider, enzymer og salte fra PCR og andre reaktionsblandinger.
Sættet kombinerer bekvemmeligheden ved spinsøjleteknologi med de selektive bindingsegenskaber af en silicamembran, hvilket eliminerer behovet for kedelige harpiksmanipulationer eller toksiske phenol-chloroform-ekstraktioner.
De GeneJET Gelekstraktion og DNA Cleanup Micro Kit fjerner effektivt primere, primer-dimere, dNTP'er, ikke-inkorporerede mærkede nukleotider, enzymer og salte fra PCR og andre reaktionsblandinger. Sættet kan bruges til oprensning af DNA-fragmenter fra 100 bp til 20 kb. Udvindingshastighederne er 90 til 100 % for 100 bp til 3 kb DNA-fragmentstørrelsesområdet. hver GeneJET DNA Purification Column har en samlet bindingskapacitet på op til 10μ g DNA, og hele proceduren tager cirka 3,5 minutter til DNA-oprydning
Thermo Scientific GeneJET Gelekstraktion og DNA-oprydning Micro Kit er udviklet som 3-i-1-kit designet til hurtig og effektiv oprensning af DNA fra PCR, enzymatiske reaktionsblandinger og DNA-ekstraktion fra standard- eller lavsmeltende agarosegeler kørt i enten Trisacetat (TAE) eller Trisborat (TBE) buffer. Sættet kombinerer bekvemmeligheden ved spinsøjleteknologi med de selektive bindingsegenskaber af en silicamembran, hvilket eliminerer behovet for kedelige harpiksmanipulationer eller toksiske phenol-chloroform-ekstraktioner.
De GeneJET Gelekstraktion og DNA Cleanup Micro Kit fjerner effektivt primere, primer-dimere, dNTP'er, ikke-inkorporerede mærkede nukleotider, enzymer og salte fra PCR og andre reaktionsblandinger. Sættet kan bruges til oprensning af DNA-fragmenter fra 100 bp til 20 kb. Udvindingshastighederne er 90 til 100 % for 100 bp til 3 kb DNA-fragmentstørrelsesområdet. hver GeneJET DNA Purification Column har en samlet bindingskapacitet på op til 10μ g DNA, og hele proceduren tager cirka 3,5 minutter til DNA-
oprydning. Vigtigste nyheder
•Avanceret søjledesign —let at åbne, indlæse og håndtere
•Giver koncentreret DNA - Eluer i 6 til 10μ L volumen
•Høj genvinding - 90 til 100 % genvinding i 100 til 3000 bp DNA-fragmentområdet
•Hurtig —4 minutters reaktionsblandingsoprensning og 15 minutters agarosegelrensningsprotokoller er tilgængelige
•Effektiv fjernelse af reaktionskontaminanter - herunder enzymer, proteiner, primer-dimere, dNTP'er og salte
•Fleksibel —kræver ikke præcis vægtning af gelskivekvantificering
Anvendelser Det
oprensede DNA kan bruges i almindelige downstream-applikationer:
• Sekvensering
• Begrænsning fordøjelse
• PCR
• qPCR
• Mærkning
• Ligation
• Kloning
•In vitro transkription
• Blotting
•In situ
hybridisering inkluderer
•bindingsbuffer
• Ekstraktionsbuffer
• Forvaskebuffer (konc.)
• Vaskebuffer (konc.)
• Elueringsbuffer
• DNA-rensningsmikrosøjle& Opsamlingsrør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolonnetype Spinsøjle
Format Spinsøjle
Isoleringsteknologi Silica kolonne
Prøvetype DNA, Gel prøver
Til brug med (applikation) Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), kloning, Southern blotting, nukleinsyremærkning, sekventering, PCR, in vitro transkription
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Produktlinje GeneJET
Produkttype Gelekstraktions- og DNA-oprydningssæt
Mængde 250 forberedelser
Mål DNA fra enzymatiske reaktioner (f.eks. PCR)
Test tid 15 min.