Få mere at vide
Thermo Scientific™ FspBI (BfaI) (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10130790 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2500 U
500 U
Pakningsstørrelse:
500 enheder
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10130790 500 U 500 enheder
10869700 2500 U Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10130790 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ER1761
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    966.00 DKK
    927.65 DKK / 500 enheder
    Spare 38.35 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
FspBI (BfaI)-restriktionsenzymet genkender C^TAG-steder og skærer bedst ved 37 °C i Tango-buffer (Isoschizomerer: BfaI, MaeI, XspI).
Lambda DNA fordøjet med FspBI (BfaI), 0,7% agarose, 13 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Mere end 80 % af de fordøjede DNA-fragmenter kan ligeres, og mere end 95 % kan opskæres i en reaktionsblanding indeholdende 20 til 40 U T4 DNA-ligase/1 g μfragmenter og 10 % PEG ved en 5 ft.-termini-koncentration på 0,13 M efter μen 50-fold overfordøjelse (3U/μ g DNA x 17 timer) med BfuI FspBI (BfaI).
5'...C▵TA G...3'
3'...GAT▵C...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X buffer Tango™ :33 mM Tris-acetat (pH 7,9 ved 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
  • FspBI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Methyleringseffekter:
  • Dam: kan overlappe hinanden— ingen effekt
  • Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
  • CpG: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: overlapper aldrig— ingen effekt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
  • Minimum 10U af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 4 timer
Bemærk:
FspBI-spaltning er svækket af overlappende dam -methylering. For at undgå dæmningsmethylering skal du bruge en dam-, dcm- stamme såsom GM2163 (#M0099).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym FspBI (BfaI)
Kompatibel buffer 10X Buffer Tango
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 500 U
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning