Beskrivelse
Thermo Scientific Fluorescein-12-dUTP (fluorescein-5(6)-carboxaminocaproyl-[5-{3-aminoallyl}-2'-deoxyuridin-5-triphosphat]) leveres som 1 mM vandig opløsning.
Fluorescein-12-dUTP kan enzymatisk inkorporeres i DNA med:
• Reverse transkriptaser
•Taq DNA-polymerase (kat. nr. EP0072)
• phi29 DNA-polymerase (EP0091)
• Klenow Fragment, exo- (EP0421)
• Klenow Fragment (EP0051)
• DNA-polymerase I (EP0041)
Ansøgninger
• Enzymatisk ikke-radioaktiv mærkning af DNA under cDNA-syntese
• PCR
• Nick-oversættelse
• Tilfældig primet mærkning
• Primer forlængelse
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 mM |
| Indhold og opbevaring | Fluorescein-12-dUTP opløsning, 1 mM (25μ L) Opbevar kl– 20 °C. |
| Form | Væske |
| Polymerase | DNA-polymerase |
| Mærkningsmetode | Direkte mærkning |
| Etiket eller farvestof | Fluorescein (FITC) |
| Mængde | 25μ L |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | cDNA syntese, Ikke-radioaktiv mærkning |