Få mere at vide
First Strand cDNA Synthesis Kit
Artikelnummer. 10774691 Shop alle Thermo Scientific produkter
Artikelnummer. 10774691
Brand: Thermo Scientific K1612
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ Fermentas First Strand cDNA Synthesis Kit er et komplet system til effektiv syntese af første streng cDNA fra RNA skabeloner.
Udfør effektiv syntese af første strengs cDNA fra RNA-skabeloner med det komplette system i Thermo Scientific™ Fermentas First Strand cDNA Synthesis Kit.
Sættet bruger den rekombinante M-MuLV Reverse Transcriptase som udviser lavere RNase H-aktivitet end AMV revers transkriptase. Den rekombinante RiboLock RNase-hæmmer, der leveres med sættet, beskytter effektivt RNA-skabelonen mod nedbrydning. Oligo(dT) 18 annealer selektivt på poly(A)-halen af mRNA. Tilfældige hexamer-primere kræver ikke tilstedeværelsen af poly(A). Derfor kan de anvendes til transkription af 5'-enderegionerne af mRNA- eller cDNA-syntese under anvendelse af RNA uden poly(A)-hale, f.eks. mikro-RNA'er. Genspecifikke primere kan også anvendes med kittene. Den første streng af cDNA kan anvendes direkte som en skabelon i PCR (se RT-PCR-protokol) eller i anden strengs cDNA-syntese (se protokol).
  • Effektiv syntese af første streng cDNA op til 9 kb
  • Reaktionstemperatur 37 °C
  • Leveres med rekombinanten RiboLock RNase-hæmmer
  • Komplet —oligo(dT) 18 og tilfældige hexamer-primere inkluderet i sættet
Anbefalet til:
Første streng cDNA syntese til RT-PCR og real-time RT-PCR; Konstruktion af cDNA-biblioteker; Generering af prober til hybridisering; aRNA syntese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fermentas™ First Strand cDNA Synthesis Kit
Tilstrækkelig til 100 reaktioner
Til brug med (applikation) RT-PCR