Få mere at vide
Thermo Scientific™ FastDigest Eco52I
Skær på C^GGCCG-steder med Thermo Scientific™ FastDigest™ EagI (Eco52I), som yder bedst universal FastDigest Buffer (isoskizomerer: BseX3I, BstZI, EclXI).
Brand:  Thermo Scientific™ FD0334
496.02 DKK valid until 2025-09-19
Use promo code "24113" to get your promotional price.
Produktkode 10579700
  • 744.00 DKK / 50 reaktioner
Buy 3 of the Same Product and Pay for 2
Brug rabatkode 24113 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Advarsel:
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24113” to get your promotional price
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
• FastDigest Eco52I (50μ L)
• 10X FastDigest Buffer (1,0 ml)
• 10X FastDigest Grøn buffer (1,0 ml)
Opbevar kl– 20 °C.
Eco52I
Ja
Nej
Restriktionsenzym
FastDigest™
65 °C
CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
10X FastDigest Buffer/FastDigest Grøn Buffer
37 °C
50μ L (50 reaktioner)
Traditionel kloning
5' udragende ender
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Manuals
Reference Materials
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer2812181 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 KatalognummerFD0334
Partinummer2815633 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 KatalognummerFD0334
Partinummer2800052 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 KatalognummerFD0334
Partinummer2830366 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 KatalognummerFD0334
Partinummer2840966 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 KatalognummerFD0334
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ FastDigest Eco52I > 50 μL