Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fast DNA End Repair Kit
Artikelnummer. 10862291 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
50 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10862291 50 reaktioner 50 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 10862291 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K0771
 Begrænset vare
På lager
Udfør stumpning og phosphorylering af DNA-ender på kun 5 minutter til efterfølgende brug i stumpende ligering med dette kit.
Fast DNA End Repair Kit bruges til stumpning og phosphorylering af DNA-ender på kun 5 minutter til efterfølgende brug i stumpende ligering.
Alle komponenter i sættet indeholder forblandede reagenser for at reducere pipettering og give bekvemmelighed. End Repair Enzyme Mix indeholder en optimeret blanding af T4 DNA Polymerase og Klenow Fragment for at opnå yderst effektiv afstumpning af fragmenteret DNA, og T4 Polynukleotidkinase (PKN) til effektiv phosphorylering af DNA-ender. 10X End Repair Reaction Mix indeholder en optimeret reaktionsbuffer, ATP , og dNTP'er.
Prøver såsom fragmenteret genomisk DNA (restriktionsenzymfordøjet, forstøvet eller sonikeret), restriktionsenzymfordøjet plasmid-DNA, dobbeltstrenget cDNA og PCR-produkter indeholdende dA-overhæng er alle kompatible med sættet.
Højdepunkter
Under DNA-endereparationsreaktionen omdannes fragmenteret DNA til stumpende DNA indeholdende en 5'-phosphat- og 3'-hydroxylgrupper. Den 5'→ 3'-polymeraseaktivitet af End Repair Enzyme Mix udfylder 5'-udskudte DNA-ender, mens 3'→ 5' exonukleaseaktivitet fjerner 3'-udhæng. T4 PNK tilføjer 5'-phosphater til enderne af uphosphorylerede DNA-fragmenter, såsom PCR-produkter.
Højdepunkter
  • Effektiv - stumpning og phosphorylering af 0,5 til 5 μg DNA
  • Hurtig reaktion er afsluttet på 5 minutter
  • Praktiske reaktionskomponenter er forblandet for at reducere pipettering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Sæt
Prøvetype DNA
Enzym DNA polymerase, T4 Polynukleotidkinase
Til brug med (applikation) Kloning
Produkttype Fast DNA End Repair Kit
Mængde 50 reaktioner