Description
Lambda DNA fordøjet med Esp3I (BsmBI), 1% agarose, 14 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...CGTCTC (N) 1 ▵...3'
3'...GCAGAG (N) 5 ▵...5' Betingelser for 100 % aktivitet:
- [1X Buffer Tango] + DTT: [33mM Tris-acetat (pH 7,9 ved 37 °C), 10mM Mg-acetat, 66mM K-acetat og 0,1mg/ml BSA] + 1,0mM DTT
- Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
- Esp3I leveres i: 10 mM kaliumphosphat (pH 7,4 ved 25 C), °100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,5 mg/mL BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning:
- Efter 50 gange overfordøjelse med Esp3I, kan mere end 95 % af DNA-fragmenterne ligeres og skæres igen
Methyleringseffekter:
- Dam: overlapper aldrig - ingen effekt
- Dcm: overlapper aldrig - ingen effekt
- CpG: fuldstændig overlapninger-blokeret
- EcoKI: aldrig overlapper - ingen effekt
- EcoBI: kan overlappe-effekt ikke bestemt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
- Minimum 5 U af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Bemærk:
Enzymet kræver DTT. Frisk fremstillet DTT bør tilsættes til reaktionsbufferen. Esp3I spalter nedstrøms for dets genkendelsessted og kan generere alle ønskede 4 base 5'-udhæng. Denne funktion er nyttig til PCR-produktkloning.
Spécification
Spécification
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Methyleringsfølsomhed | CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom |
| Enzym | Esp3I (BsmBI) |
| Kompatibel buffer | 10X Buffer Tango |
| Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Type IIS RE | Ja |
| Mængde | 200 enheder |
| Produkttype | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Skarløs kloning |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.