Description
Lambda DNA fordøjet med Esp3I (BsmBI), 1% agarose, 14 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...CGTCTC (N) 1 ▵...3'
3'...GCAGAG (N) 5 ▵...5' Betingelser for 100 % aktivitet:
- [1X Buffer Tango] + DTT: [33mM Tris-acetat (pH 7,9 ved 37 °C), 10mM Mg-acetat, 66mM K-acetat og 0,1mg/ml BSA] + 1,0mM DTT
- Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
- Esp3I leveres i: 10 mM kaliumphosphat (pH 7,4 ved 25 C), °100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,5 mg/mL BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning:
- Efter 50 gange overfordøjelse med Esp3I, kan mere end 95 % af DNA-fragmenterne ligeres og skæres igen
Methyleringseffekter:
- Dam: overlapper aldrig - ingen effekt
- Dcm: overlapper aldrig - ingen effekt
- CpG: fuldstændig overlapninger-blokeret
- EcoKI: aldrig overlapper - ingen effekt
- EcoBI: kan overlappe-effekt ikke bestemt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
- Minimum 5 U af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Bemærk:
Enzymet kræver DTT. Frisk fremstillet DTT bør tilsættes til reaktionsbufferen. Esp3I spalter nedstrøms for dets genkendelsessted og kan generere alle ønskede 4 base 5'-udhæng. Denne funktion er nyttig til PCR-produktkloning.
Specifications
Specifications
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Methyleringsfølsomhed | CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom |
| Enzym | Esp3I (BsmBI) |
| Kompatibel buffer | 10X Buffer Tango |
| Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Type IIS RE | Ja |
| Mængde | 200 enheder |
| Produkttype | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Skarløs kloning |