Beskrivelse
Lambda DNA fordøjet med Eco81I (Bsu36I), 0,7% agarose, 2 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
- 1X Buffer Tango: 33mM Tris-acetat (pH 7,9 ved 37 °C), 10mM Mg-acetat, 66mM K-acetat og 0,1mg/ml BSA
- Inkuber ved 37 °C
- Eco81I leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/mL BSA og 50 % (v/v) glycerol
- Efter 10 gange overfordøjelse med Eco81I kan mere end 80 % af M13mp18 DNA-fragmenterne ligeres i en reaktionsblanding indeholdende 20-40U T4 DNA Ligase/1 μg fragmenter og 10% PEG
- Mere end 95% af disse kan skæres om
- Dam: overlapper aldrig - ingen effekt
- Dcm: overlapper aldrig - ingen effekt
- CpG: overlapper aldrig - ingen effekt
- EcoKI: overlapper aldrig - ingen effekt
- EcoBI: kan overlappe-effekt ikke bestemt
- Minimum 5 U af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
- BbvCI, Bpu10I, Bpu1102I, HpyF3I
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Methyleringsfølsomhed | Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom |
| Enzym | Eco81I (Bsu36I) |
| Kompatibel buffer | 10X Buffer Tango |
| Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Type IIS RE | Nej |
| Mængde | 500 U |
| Produkttype | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionel kloning |