Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eco52I (EagI) (10 U/μ L)
Artikelnummer. p-4521749 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
2500 U
500 U
Pakningsstørrelse:
2500 enheder
500 enheder
Artikelnummer. 10389679
Brand: Thermo Scientific™ ER0331
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Eco52I (EagI) restriktionsenzymet genkender C^GGCCG-steder og skærer bedst ved 37 °C i sin egen unikke buffer (isoschizomerer: BseX3I, BstZI, EagI, EclXI).
Lambda DNA fordøjet med Eco52I (EagI), 0,7% agarose, 2 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...C▵GGCC G...3'
3'...GCCGG▵C...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1 x buffer Eco52I: 10 mM Tris-HCl (pH 8,5 ved 37 °C), 3 mM MgCl2 , 100 mM NaCl og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
  • Eco52I leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 8,2 ved 25 °C), 500 mM NaCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning:
  • Efter 50 gange overfordøjelse med Eco52I, kan mere end 95 % af DNA-fragmenterne ligeres og genkkæres
Methyleringseffekter:
  • Dam: overlapper aldrig - ingen effekt
  • Dcm: overlapper aldrig - ingen effekt
  • CpG: fuldstændig overlapninger-blokeret
  • EcoKI: overlapper aldrig - ingen effekt
  • EcoBI: overlapper aldrig - ingen effekt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
  • Minimum 5 U af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Kompatible ender:
  • Bsp120I, CfrI, NotI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym Eco52I (EagI)
Kompatibel buffer Unik buffer (10X buffer Eco52I (EagI))
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 500 U
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning