Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eco31I (BsaI) (10 U/μ L)
Artikelnummer. p-4521759 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1.000 enheder
5.000 enheder
Pakningsstørrelse:
5000 enheder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10548920 1.000 enheder -
10704301 5.000 enheder 5000 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10548920 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ER0291
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Eco31I (BsaI) restriktionsenzymet genkender GGTCTC(1/5)^-steder og skærer bedst ved 37 °C i G-buffer (Isoschizomerer: BsaI, Bso31I, BspTNI).
Lambda DNA ( dcm -) fordøjet med Eco31I (BsaI), 0,7% agarose, 2 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...GGTCTC (N) 1 ▵...3'
3'...CCAGAG (N) 5 ▵...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1 x buffer G: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2, 50 mM NaCl og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
  • Eco31I leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 25 °C), 200 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning:
  • Efter 50 gange overfordøjelse med Eco31I kan mere end 95 % af DNA-fragmenterne ligeres og skæres igen
Methyleringseffekter:
  • Dam: overlapper aldrig - ingen effekt
  • Dcm: kan overlappe-spaltning svækket
  • CpG: kan overlappe-spaltning svækket
  • EcoKI: overlapper aldrig - ingen effekt
  • EcoBI: kan overlappe-effekt ikke bestemt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
  • Minimum 5 U af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Bemærk:
Analyseret ved anvendelse af lambda-DNA ( dcm- ) (#SD0021), som et af de to Eco31I-genkendelsessteder i lambda-DNA er vanskeligt at spalte. Eco31I-spaltning er svækket af overlappende dcm -methylering. For at undgå dcm- methylering skal du bruge en dam- , dcm- stamme såsom GM2163 (#M0099). Lavt saltindhold, højt glycerol (> 5%) koncentrationer, pH> 8,0 eller et stort overskud af enzym kan resultere i stjerneaktivitet. Eco31I spalter nedstrøms for dets genkendelsessted og kan generere alle ønskede 4 base 5'-udhæng. Denne funktion er nyttig til direkte PCR-produktkloning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed CpG-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom
Enzym Eco31I (BsaI)
Kompatibel buffer 10X buffer G
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Ja
Mængde 1.000 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Skarløs kloning