Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eco147I (StuI) (10 U/μ L)
Artikelnummer. p-4521737 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1.000 enheder
5.000 enheder
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
5000 enheder
Artikelnummer. 10359889
Brand: Thermo Scientific™ ER0421
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Eco147I (StuI) restriktionsenzymet genkender AGG^CCT-steder og skærer bedst ved 37 °C i B-buffer (isoschizomerer: AatI, Pcel, SseBI, StuI).
Lambda DNA fordøjet med Eco147I (Stul), 0,7% agarose, 6 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...AGG▵CC T...3'
3'...TCC▵GG A...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1 X buffer B: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2 og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
  • Eco147I leveres i:
  • 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning:
  • Efter 50 gange overfordøjelse med Eco147I, kan mere end 90 % af DNA-fragmenterne ligeres og skæres igen
Methyleringseffekter:
  • Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
  • Dcm: kan overlappe hinanden— blokeret
  • CpG: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: kan overlappe hinanden— effekt ikke bestemt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
  • Minimum 5 enheder af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Bemærk:
Eco147I blokeres af overlappende dcm -methylering. For at undgå dcm- methylering skal du bruge en dam- , dcm- stamme såsom GM2163 (#M0099).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed Dcm Methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym Eco147I (StuI)
Kompatibel buffer 10X buffer B
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 1.000 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning