Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eco147I (StuI) (10 U/μ L)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Lambda DNA fordøjet med Eco147I (Stul), 0,7% agarose, 6 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...AGG▵CC T...3'
3'...TCC▵GG A...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
- 1 X buffer B: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2 og 0,1 mg/ml BSA
- Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
- Eco147I leveres i:
- 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning:
- Efter 50 gange overfordøjelse med Eco147I, kan mere end 90 % af DNA-fragmenterne ligeres og skæres igen
Methyleringseffekter:
- Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
- Dcm: kan overlappe hinanden— blokeret
- CpG: overlapper aldrig— ingen effekt
- EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
- EcoBI: kan overlappe hinanden— effekt ikke bestemt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
- Minimum 5 enheder af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Bemærk:
Eco147I blokeres af overlappende dcm -methylering. For at undgå dcm- methylering skal du bruge en dam- , dcm- stamme såsom GM2163 (#M0099).
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Methyleringsfølsomhed | Dcm Methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom |
| Enzym | Eco147I (StuI) |
| Kompatibel buffer | 10X buffer B |
| Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Type IIS RE | Nej |
| Mængde | 5.000 enheder |
| Produkttype | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionel kloning |