Få mere at vide
Thermo Scientific™ dUTP-løsning (100 mM)
Artikelnummer. 10160780 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
0.25 mL
Pakningsstørrelse:
0.25ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10160780 0.25 mL 0.25ml
1 options
Artikelnummer. 10160780 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R0133
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific dUTP (2'-deoxyuridin 5'-triphosphat) er meget stabilt nukleotid, leveret som 100 mM vandig opløsning titreret til pH 7,3-7,5 med NaOH.
Thermo Scientific™ dUTP (2'-deoxyuridine 5'-triphosphate) is highly stable nucleotide, supplied as 100 mM aqueous solution titrated to pH 7.3-7.5 with NaOH. The nucleotide has greater than 99% purity and is free of nuclease activities and human and E. coli DNA. It is designed for many different molecular biology applications.
Features
  • Greater than 99% purity confirmed by HPLC
  • Free of human and E. coli DNA
  • Highly stable
Applications
  • Long range PCR (40 kb)
  • cDNA synthesis and RT-PCR
  • Real-time PCR
  • Standard PCR
  • High fidelity PCR
  • Primer extension.
Note: dUTP is not suitable for PCR with proofreading enzymes or enzyme mixes containing proofreading enzymes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 100 mM
Indhold og opbevaring dUTP-opløsning, 100 mM (0,25 mL)
Opbevar kl– 20 °C.
Form Væske
PCR metode 2-trins RT-qPCR, Standard PCR
Polymerase DNA-polymerase
Etiket eller farvestof Umærket
Renhed eller kvalitetsklasse >99%
Mængde 0.25 mL
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR, PCR med høj nøjagtighed, RT-PCR, Realtids-PCR (qPCR)