Få mere at vide
Thermo Scientific™ DTT (dithiothreitol)
Artikelnummer. 10699530 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10699530 5 g 5g
10578170 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10699530 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R0861
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    588.00 DKK
    505.65 DKK / 5g
    Spare 82.35 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Stabiliser enzymer og andre proteiner, som har frie sulfhydrylgrupper, med DTT, som har vist sig at genoprette aktivitet tabt ved oxidation af disse grupper in vitro .
DTT (DL-Dithiothreitol; Clelands-reagens) bruges til at stabilisere enzymer og andre proteiner, som har frie sulfhydrylgrupper. Det har vist sig at genoprette aktivitet tabt ved oxidation af disse grupper in vitro . DTT reducerer kvantitativt disulfidbindinger og holder monothioler i reduceret tilstand.
Ved en endelig 0,1 M koncentration bruges DTT også i vid udstrækning til afbrydelse af proteindisulfidbindinger i SDS-polyacrylamidgelelektroforese.
DTT reducerer kvantitativt disulfidbindinger og holder monothioler i reduceret tilstand (1). Ved en endelig 0,1 M koncentration anvendes DTT også i vid udstrækning til afbrydelse af proteindisulfidbindinger i SDS-polyacrylamidgelelektroforese.
  • Fri for endo-, exodeoxyribonukleaser, ribonukleaser og fosfataser
Anbefalet til:
Enzymstabilisering; Enzymatiske reaktioner; Protein elektroforese.
Bemærk:
DTT er ikke stabil i opløsning. Kun frisklavede DTT-løsninger bør anvendes. For at fremstille en 1M DTT-opløsning opløses 1,55 g DTT-pulver i 10mL deioniseret vand (f.eks. Vand, nukleasefrit).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 0.1 M
Produkttype DTT (Dithiothreitol)
Mængde 5 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DTT
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2, 3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-