Få mere at vide
Thermo Scientific™ DreamTaq DNA-polymerase (5 U/μ L)
Artikelnummer. 15282086 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Farveløs
Grøn
Mængde:
10 x 500 enheder
20 x 500 enheder
200 enheder
5 x 500 enheder
500 enheder
Pakningsstørrelse:
200 enheder
500 enheder
5000 enheder
Pakke med 20
Pakke med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde Pakningsstørrelse
15282086 Farveløs 10 x 500 enheder 5000 enheder
10559120 Farveløs 200 enheder 200 enheder
10160790 Farveløs 500 enheder 500 enheder
11883813 Farveløs 5 x 500 enheder Pakke med 5
10679320 Farveløs 20 x 500 enheder Pakke med 20
10689320 Grøn 200 enheder 200 enheder
10776411 Grøn 500 enheder 500 enheder
11803823 Grøn 5 x 500 enheder Pakke med 5
15757496 Grøn 5 x 500 enheder Pakke med 5
10262450 Grøn 20 x 500 enheder Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 15282086 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EP0705
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Thermo Scientific DreamTaq DNA-polymerase er en forbedret Taq-DNA-polymerase optimeret til alle standard PCR-applikationer. Det sikrer højere følsomhed, længere PCR-produkter og højere udbytter sammenlignet med konventionel Taq-DNA-polymerase.
Thermo Scientific DreamTaq DNA-polymerase er en forbedret Taq-DNA-polymerase optimeret til alle standard PCR-applikationer. Det sikrer højere følsomhed, længere PCR-produkter og højere udbytter sammenlignet med konventionel Taq-DNA-polymerase. DreamTaq DNA Polymerase bruger samme reaktionsopsætning og cyklusbetingelser som konventionel Taq-DNA-polymerase. Omfattende optimering af reaktionsbetingelser er ikke påkrævet. Den leveres med optimeret DreamTaq buffer, som inkluderer 20 mM MgCl2
DreamTaq Green DNA-polymerase er en kombination af DreamTaq DNA-polymerase og 10X DreamTaq Green Buffer. 10X DreamTaq Green Buffer inkluderer en densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel. Den farvede buffer påvirker ikke PCR-ydelse og er kompatibel med efterfølgende applikationer såsom DNA-sekventering, ligering og restriktionsfordøjelse.
Funktioner
  • Robust amplificering med minimal optimering
  • Højt udbytte af PCR-produkter
  • Højere følsomhed sammenlignet med konventionel Taq-DNA-polymerase
  • Amplificering af lange mål op til 6 kb fra genomisk DNA og op til 20 kb fra viralt DNA
  • Inkorporerer modificerede nukleotider, men inkorporerer ikke dUTP
  • Direkte påfyldning af PCR-produkt på gel med grønt format
Applikationer
  • Rutinemæssig PCR-amplificering af DNA-fragmenter op til 6 kb
  • Høj gennemstrømnings-PCR
  • Genotypebestemmelse
Bemærk
  • Til applikationer, der kræver PCR-produktanalyse ved absorbans eller fluorescensexcitation, anbefales farveløs 10X DreamTaq buffer (kat.-nr. B65) til oprensning af PCR-produkter før analyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Indhold og opbevaring • DreamTaq DNA Polymerase (5 U/μl), 10 x 100 μl
• 10X DreamTaq Buffer med 20 mM MgCl2, 20 x 1,25 ml
Opbevares ved -20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Polymerase DreamTaq DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Mængde 10 x 500 enheder
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR, Genotypebestemmelse
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Nej
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat Separate komponenter