Få mere at vide
Thermo Scientific™ DreamTaq DNA-polymerase (5 U/μ L)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific DreamTaq DNA-polymerase er en forbedret Taq-DNA-polymerase optimeret til alle standard PCR-applikationer. Det sikrer højere følsomhed, længere PCR-produkter og højere udbytter sammenlignet med konventionel Taq-DNA-polymerase. DreamTaq DNA Polymerase bruger samme reaktionsopsætning og cyklusbetingelser som konventionel Taq-DNA-polymerase. Omfattende optimering af reaktionsbetingelser er ikke påkrævet. Den leveres med optimeret DreamTaq buffer, som inkluderer 20 mM MgCl2
DreamTaq Green DNA-polymerase er en kombination af DreamTaq DNA-polymerase og 10X DreamTaq Green Buffer. 10X DreamTaq Green Buffer inkluderer en densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel. Den farvede buffer påvirker ikke PCR-ydelse og er kompatibel med efterfølgende applikationer såsom DNA-sekventering, ligering og restriktionsfordøjelse.
Funktioner
- Robust amplificering med minimal optimering
- Højt udbytte af PCR-produkter
- Højere følsomhed sammenlignet med konventionel Taq-DNA-polymerase
- Amplificering af lange mål op til 6 kb fra genomisk DNA og op til 20 kb fra viralt DNA
- Inkorporerer modificerede nukleotider, men inkorporerer ikke dUTP
- Direkte påfyldning af PCR-produkt på gel med grønt format
Applikationer
- Rutinemæssig PCR-amplificering af DNA-fragmenter op til 6 kb
- Høj gennemstrømnings-PCR
- Genotypebestemmelse
Bemærk
- Til applikationer, der kræver PCR-produktanalyse ved absorbans eller fluorescensexcitation, anbefales farveløs 10X DreamTaq buffer (kat.-nr. B65) til oprensning af PCR-produkter før analyse.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 5 U/μl |
| Indhold og opbevaring | • DreamTaq DNA-polymerase (5 U/μ L), 40μ L • 10X DreamTaq Grøn buffer med 20 mM MgCl 2 , 1,25 mL Opbevares ved -20 °C. |
| GC-Rich PCR-ydelse | Lav |
| Polymerase | DreamTaq DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Mængde | 200 enheder |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR |
| Troskab (vs. Taq) | 1X |
| Hot Start | Nej |
| Vis mere |