Få mere at vide
Thermo Scientific™ DreamTaq DNA-polymerase (5 U/μ L)
Artikelnummer. 10160790 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Farveløs
Grøn
Mængde:
10 x 500 enheder
20 x 500 enheder
200 enheder
5 x 500 enheder
500 enheder
Pakningsstørrelse:
200 enheder
500 enheder
5000 enheder
Pakke med 20
Pakke med 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde Pakningsstørrelse
10160790 Farveløs 500 enheder 500 enheder
10559120 Farveløs 200 enheder 200 enheder
11883813 Farveløs 5 x 500 enheder Pakke med 5
15737496 Farveløs 5 x 500 enheder Pakke med 5
15282086 Farveløs 10 x 500 enheder 5000 enheder
10679320 Farveløs 20 x 500 enheder Pakke med 20
10689320 Grøn 200 enheder 200 enheder
10776411 Grøn 500 enheder 500 enheder
11803823 Grøn 5 x 500 enheder Pakke med 5
15757496 Grøn 5 x 500 enheder Pakke med 5
10262450 Grøn 20 x 500 enheder Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10160790 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EP0702
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific DreamTaq DNA-polymerase er en forbedret Taq-DNA-polymerase optimeret til alle standard PCR-applikationer. Det sikrer højere følsomhed, længere PCR-produkter og højere udbytter sammenlignet med konventionel Taq-DNA-polymerase.
Thermo Scientific DreamTaq DNA-polymerase er en forbedret Taq-DNA-polymerase optimeret til alle standard PCR-applikationer. Det sikrer højere følsomhed, længere PCR-produkter og højere udbytter sammenlignet med konventionel Taq-DNA-polymerase. DreamTaq DNA Polymerase bruger samme reaktionsopsætning og cyklusbetingelser som konventionel Taq-DNA-polymerase. Omfattende optimering af reaktionsbetingelser er ikke påkrævet. Den leveres med optimeret DreamTaq buffer, som inkluderer 20 mM MgCl2
DreamTaq Green DNA Polymerase er en kombination af DreamTaq DNA-polymerase og 10X DreamTaq Green Buffer. 10X DreamTaq Green Buffer indeholder et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte pålæsning af PCR-produkter på en gel. Den farvede buffer forstyrrer ikke PCR-ydelsen og er kompatibel med senere applikationer som DNA-sekventering, ligering og restriktionsfordøjelse.
Funktioner
  • Robust amplificering med minimal optimering
  • Høje udbytter af PCR-produkter
  • Højere følsomhed sammenlignet med konventionel Taq DNA-polymerase
  • Amplificering af lange mål op til 6 kb fra genomisk DNA og op til 20 kb fra viralt DNA
  • Indeholder modificerede nukleotider, men indeholder ikke dUTP
  • Direkte påføring af PCR-produkt på gel med grønt format
Applikationer:
  • Rutinemæssig genomisk og plasmid-DNA-amplifikation
  • Genotypebestemmelse
  • Koloni-PCR og klonscreening
  • Højkapacitets PCR-screening
  • TA-kloningsarbejdsgange
Bemærk
  • Til anvendelser, der kræver PCR-produktanalyse ved absorption eller fluorescensexcitation, anbefales farveløs 10X DreamTaq Buffer (Cat. No. B65) til rensning af PCR-produkter før analyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Indhold og opbevaring • DreamTaq DNA Polymerase (5 U/μl), 100 μl
• 10X DreamTaq Buffer med 20 mM MgCl2 , 2 x 1,25 ml
Opbevares ved -20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Polymerase DreamTaq DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Mængde 500 enheder
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR, Genotypebestemmelse
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Nej
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat Separate komponenter