Få mere at vide
Thermo Scientific™ dNTP sæt, 100 mM løsninger
Artikelnummer. p-4526908 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
4 x 0.25 mL
4 x 1 mL
4 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10520651
Brand: Thermo Scientific™ R0181
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific dNTP Set er et praktisk sæt af 100 mM vandige opløsninger af hver af dATP, dCTP, dGTP og dTTP, leveret i separate hætteglas.
Thermo Scientific dNTP Set er et praktisk sæt af 100 mM vandige opløsninger af hver af dATP, dCTP, dGTP og dTTP, leveret i separate hætteglas. Disse opløsninger af ekstremt stabile nukleotider titreres til pH 7,3-7,5 med NaOH. Nukleotiderne har mere end 99% renhed, er fri for nukleaseaktiviteter, humant og E. coli DNA. De er designet til mange forskellige molekylærbiologiske anvendelser.
Funktioner
• Renhed bekræftet ved HPLC
• Fri for humane og E. coli
DNA -applikationer
Til brug i en lang række molekylærbiologiske applikationer, herunder:
• High fidelity og lang rækkevidde PCR (40 kb)
• PCR, qPCR, RT-PCR og cDNA syntese
• RDA , MDA , LAMPE-PCR
• DNA-mærkning og
sekventering Stabilitet
•Stabil efter flere fryse-tø-cyklusser
• Op til 95 % af dNTP'erne forbliver i triphosphatform efter 7 uger ved stuetemperatur
• Op til 90 % af dNTP'erne forbliver i trifosfatform efter 30 PCR-cyklusser (1 min ved 94 C, °3 min ved 72 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 100 mM
Indhold og opbevaring dNTP-sæt, 100 mM opløsninger (4 x 0,25 mL)
Opbevar kl– 20 °C.
Form Væske
Etiket eller farvestof Umærket
Renhed eller kvalitetsklasse >99%
Mængde 4 x 0.25 mL
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR, PCR med høj nøjagtighed, Realtids-PCR (qPCR)