Få mere at vide
Thermo Scientific™ dNTP sæt, 100 mM løsninger
Artikelnummer. 10520651 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
4 x 0.25 mL
4 x 1 mL
4 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10520651 4 x 0.25 mL Pakke med 4
10324860 4 x 1 mL -
15767536 4 x 1 mL Pakke med 4
11843933 4 x 5 mL Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10520651 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R0181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1266.00 DKK
    1113.65 DKK / Pakke med 4
    Spare 152.35 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific dNTP Set er et praktisk sæt af 100 mM vandige opløsninger af hver af dATP, dCTP, dGTP og dTTP, leveret i separate hætteglas.
Thermo Scientific™ dNTP Set is a convenient set of 100 mM aqueous solutions of each of dATP, dCTP, dGTP and dTTP, supplied in separate vials. These solutions of extremely stable nucleotides are titrated to pH 7.3-7.5 with NaOH. The nucleotides have greater than 99% purity, are free of nuclease activities, human and E. coli DNA. They are designed for many different molecular biology applications.
Thermo Scientific dNTP Set er et praktisk sæt af 100 mM vandige opløsninger af hver af dATP, dCTP, dGTP og dTTP, leveret i separate hætteglas. Disse opløsninger af ekstremt stabile nukleotider titreres til pH 7,3-7,5 med NaOH. Nukleotiderne har mere end 99% renhed, er fri for nukleaseaktiviteter, humant og E. coli DNA. De er designet til mange forskellige molekylærbiologiske anvendelser.
Funktioner
• Renhed bekræftet ved HPLC
• Fri for humane og E. coli
DNA -applikationer
Til brug i en lang række molekylærbiologiske applikationer, herunder:
• High fidelity og lang rækkevidde PCR (40 kb)
• PCR, qPCR, RT-PCR og cDNA syntese
• RDA , MDA , LAMPE-PCR
• DNA-mærkning og
sekventering Stabilitet
•Stabil efter flere fryse-tø-cyklusser
• Op til 95 % af dNTP'erne forbliver i triphosphatform efter 7 uger ved stuetemperatur
• Op til 90 % af dNTP'erne forbliver i trifosfatform efter 30 PCR-cyklusser (1 min ved 94 C, °3 min ved 72 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 100 mM
Indhold og opbevaring dNTP-sæt, 100 mM opløsninger (4 x 0,25 mL)
Opbevar kl– 20 °C.
Form Væske
Etiket eller farvestof Umærket
Renhed eller kvalitetsklasse >99%
Mængde 4 x 0.25 mL
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR, PCR med høj nøjagtighed, Realtids-PCR (qPCR)