Beskrivelse
Thermo Scientific™ dNTP Set er et praktisk sæt af 100 mM vandige opløsninger af hver af dATP, dCTP, dGTP og dTTP, leveret i separate hætteglas. Disse løsninger af ekstremt stabile nukleotider titreres til pH 7,3-7,5 med NaOH. Nukleotiderne har en renhed over 99 %, er fri for nukleaseaktiviteter, humant og E. coli DNA. De er designet til mange forskellige molekylærbiologiske anvendelser.
Funktioner
- Renhed bekræftet af HPLC
- Fri for menneskeligt og E. coli-DNA
Applikationer
Til brug i en bred vifte af molekylærbiologiske anvendelser, herunder:
- Høj kvalitet og langdistance PCR (40 kb)
- PCR, qPCR, RT-PCR og cDNA-syntese
- RDA, MDA, LAMP-PCR
- DNA-mærkning og sekventering
Etablering
- Stabil efter flere fryse-tø-cyklusser
- Op til 95% af dNTP'erne forbliver i trifosfatform efter 7 uger ved stuetemperatur
- Op til 90 % af dNTP'erne forbliver i trifosfatform efter 30 cyklusser PCR (1 minut ved 94 °C, 3 min ved 72 °C)
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 100 mM |
| Indhold og opbevaring | dNTP-sæt, 100 mM opløsninger (4 x 1 mL) Opbevar kl– 20 °C. |
| Form | Væske |
| Etiket eller farvestof | Umærket |
| Renhed eller kvalitetsklasse | >99% |
| Mængde | 4 x 1 mL |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR, PCR med høj nøjagtighed, Realtids-PCR (qPCR) |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.