Få mere at vide
Thermo Scientific™ dNTP Mix (2 mM hver)
Artikelnummer. p-4526911 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 mL
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Pakke med 5
Artikelnummer. 10889390
Brand: Thermo Scientific™ R0241
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Thermo Scientific dNTP Mix (2 mM) indeholder forblandede vandige opløsninger af dATP, dCTP, dGTP og dTTP, hver med en slutkoncentration på 2 mM.
Thermo Scientific dNTP Mix (2 mM) indeholder forblandede vandige opløsninger af dATP, dCTP, dGTP og dTTP, hver med en slutkoncentration på 2 mM. Nukleotiderne har mere end 99% renhed, er fri for nukleaseaktiviteter, humant og E. coli DNA. Blandinger giver mulighed for at reducere antallet af pipetteringstrin og risikoen for reaktionsopsætningsfejl. De er designet til mange forskellige molekylærbiologiske anvendelser.
Funktioner
• Mere end 99% renhed bekræftet ved HPLC
• Fri for humant og E. coli DNA
• Langtidsstabilitet, selv efter flere fryse-tø-cyklusser, når den opbevares korrekt
• Op til 95 % af dNTP'erne forbliver i triphosphatform efter 7 uger ved stuetemperatur
• Op til 90 % af dNTP'erne forbliver i trifosfatform efter 30 PCR-cyklusser (1 minut ved 94 C, 3 °minutter ved 72 C)°
Ansøgninger
• Lang rækkevidde PCR (40 kb)
• cDNA syntese
• PCR, RT-PCR, qPCR
• High fidelity PCR
• DNA-mærkning og sekventering
• LAMPE, RDA , MDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2 mM
Indhold og opbevaring dNTP-blanding, 2 mM (1 mL)
Opbevar kl– 20 °C.
Form Væske
Etiket eller farvestof Umærket
Renhed eller kvalitetsklasse >99%
Mængde 1 mL
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR, PCR med høj nøjagtighed, Realtids-PCR (qPCR)