Få mere at vide
Thermo Scientific™ dNTP Mix (2 mM hver)
Artikelnummer. 10889390 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10889390 1 mL 1ml
12201517 5 x 1 mL Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10889390 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R0241
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ dNTP Mix (2 mM) indeholder forblandede vandige opløsninger af dATP, dCTP, dGTP og dTTP, hver med en endelig koncentration på 2 mM.
Thermo Scientific™ dNTP Mix indeholder forblandede vandige opløsninger af dATP, dCTP, dGTP og dTTP, hver i forskellige endelige koncentrationer. Nukleotiderne har en renhed på over 99 %, er fri for nukleaseaktiviteter, humant og E. coli DNA. Blandingerne tilbyder evnen til at reducere antallet af pipetteringstrin og den tilknyttede risiko for reaktionsopsætningsfejl, og er designet til brug i en bred vifte af molekylærbiologiske anvendelser.
Funktioner
  • Over 99% renhed bekræftet af HPLC
  • Fri for menneskeligt og E. coli-DNA
  • Langvarig stabilitet, selv efter flere fryse-tø-cyklusser, når de opbevares korrekt.
  • Op til 95% af dNTP'erne forbliver i trifosfatform efter 7 uger ved stuetemperatur
  • Op til 90% af dNTP'erne forbliver i trifosfatform efter 30 cyklusser PCR (1 minut ved 94 °C, 3 minutter ved 72 °C)
Applikationer
  • Langtrækkende PCR (40 kb)
  • cDNA-syntese
  • PCR, RT-PCR, qPCR
  • Højfidelite PCR
  • DNA-mærkning og sekventering
  • LAMPE, RDA, MDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2 mM
Indhold og opbevaring dNTP-blanding, 2 mM (1 mL)
Opbevar kl– 20 °C.
Form Væske
Etiket eller farvestof Umærket
Renhed eller kvalitetsklasse >99%
Mængde 1 mL
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR, PCR med høj nøjagtighed, Realtids-PCR (qPCR)
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.