Få mere at vide
Thermo Scientific™ dNTP/dUTP Mix
Artikelnummer. 10715471 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10715471 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 10715471 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R0251
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ dNTP/dUTP-blandingen er en opløsning, der indeholder dATP, dCTP og dGTP, hver med en endelig koncentration på 2 mM og dUTP på 4 mM.
Thermo Scientific™ dNTP/dUTP Mix er en opløsning, der indeholder dATP, dCTP og dGTP, hver med en endelig koncentration på 2 mM og dUTP på 4 mM. Alle nukleotider har en renhed på over 99% og er fri for nukleaseaktiviteter samt humant og E. coli DNA. Blandingen giver mulighed for at reducere antallet af pipetteringstrin og risikoen for fejl i reaktionsopsætningen. dNTP/dUTP Mix er designet til direkte brug i PCR med Taq DNA-polymerase, reverse transcription og en bred vifte af molekylære anvendelser.
Funktioner
  • Over 99% renhed bekræftet af HPLC
  • Fri for menneskeligt og E. coli-DNA
Høj stabilitet
  • Stabil i mindst 100 fryse-tø-cyklusser
  • Op til 95% af dNTP'erne forbliver i trifosfatform, selv efter 7 uger ved stuetemperatur
  • Op til 90 % af dNTP'erne forbliver i trifosfatform efter 30 cyklusser PCR (1 minut ved 94 °C; 3 min ved 72 °C)
Applikationer
  • cDNA-syntese og RT-PCR
  • PCR, qPCR
  • Standard PCR
  • DNA-sekventering
Bemærk: dNTP/dUTP-blandingen er ikke egnet til PCR med korrekturlæsningsenzymer eller enzymblandinger, der indeholder korrekturlæsningsenzymer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2 mM
Indhold og opbevaring dNTP/dUTP Mix indeholder dATP, dCTP og dGTP i en slutkoncentration på 2 mM og dUTP ved 4 mM (1 mL)
Opbevar kl– 20 °C.
Form Væske
Polymerase DNA-polymerase
Etiket eller farvestof Umærket
Renhed eller kvalitetsklasse >99%
Mængde 1 mL
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR, RT-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.