Få mere at vide
Thermo Scientific™ dITP-opløsning (100 mM)
Artikelnummer. 10681041 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
0.25 mL
Pakningsstørrelse:
0.25ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10681041 0.25 mL 0.25ml
1 options
Artikelnummer. 10681041 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R1191
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Thermo Scientific dITP (2'-deoxyinosin 5'-triphosphat) er et meget stabilt nukleotid, der leveres som 100 mM vandig opløsning titreret til pH 7,3-7,5 med NaOH.
Thermo Scientific dITP (2'-deoxyinosin 5'-triphosphat) er et meget stabilt nukleotid, der leveres som 100 mM vandig opløsning titreret til pH 7,3-7,5 med NaOH. Nukleotidet har mere end 99 % renhed og er fri for nukleaseaktiviteter og humant og E. coli DNA. Thermo Scientific dITP er designet til brug med en lang række forskellige molekylærbiologiske applikationer.
Ansøgninger
• PCR og RT-PCR medTaq DNA-polymerase (kat. nr. EP0072)
• qPCR
• cDNA syntese
• SNP-genotypning
• Primer forlængelse.
Bemærk: dITP er ikke egnet til PCR med korrekturlæseenzymer eller enzymblandinger indeholdende korrekturenzymer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 100 mM
Indhold og opbevaring dITP-opløsning, 100 mM (0,25 mL)
Opbevar kl– 20 °C.
Form Væske
Polymerase DNA-polymerase
Etiket eller farvestof Umærket
Mængde 0.25 mL
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR, cDNA syntese, RT-PCR