Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fortyndingsbuffer til restriktionsenzymer
Artikelnummer. 11889602 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 1,0 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11889602 5 x 1,0 ml Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 11889602 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. B19
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00 DKK
    191.65 DKK / Pakke med 5
    Spare 6.35 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Optimer applikationer, der kræver fortyndede enzymer, med denne fortyndingsbuffer.
Fortyndingsbuffer til restriktionsenzymer bruges til applikationer, der kræver fortyndede enzymer. Enzymer fortyndet i denne buffer bevarer 50 til 100 % aktivitet efter opbevaring i en måned ved -20 °C.
Sammensætning:
  • 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25°°C)
  • 100 mM KCl
  • 1 mM EDTA
  • 1 mM DTT
  • 50% glycerol
  • 0,2 mg/ml BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 x 1,0 ml
Produkttype Fortyndingsbuffer
Forskningskategori Traditionel kloning