Beskrivelse
Thermo Scientific™ dGTP (2'-deoxyguanosin 5'-trifosfat) er et meget stabilt nukleotid, tilført som 100 mM vandløsning titreret til pH 7,3-7,5 med NaOH. Nukleotidet har en renhed på over 99 % og er fri for nukleaseaktiviteter samt humant og E. coli-DNA . Det er designet til mange forskellige molekylærbiologiske anvendelser.
Funktioner
- Over 99% renhed bekræftet af HPLC
- Fri for menneskeligt og E. coli-DNA
- Meget stabil
Applikationer
- Langtrækkende PCR (40 kb)
- cDNA-syntese og RT-PCR
- PCR, qPCR
- Standard PCR
- Højfidelite PCR
- DNA-mærkning og sekventering
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 100 mM |
| Indhold og opbevaring | dGTP-opløsning, 100 mM (0,25 mL) Opbevar kl– 20 °C. |
| Form | Væske |
| Etiket eller farvestof | Umærket |
| Renhed eller kvalitetsklasse | >99% |
| Mængde | 0.25 mL |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR, PCR med høj nøjagtighed, RT-PCR, Realtids-PCR (qPCR) |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.