Få mere at vide
Thermo Scientific™ DEPC-behandlet vand
Artikelnummer. p-4530715 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
30 mL
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
30ml
Pakke med 5
Artikelnummer. 11531575
Brand: Thermo Scientific™ R0603
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Optimer applikationer, der involverer RNA, med dette deioniserede, diethylpyrocarbonat (DEPC) behandlede og μ0,22 m membranfiltrerede vand.
deioniseret, diethylpyrocarbonat (DEPC) behandles og 0,22μ m membranfiltreret vand. Den er ideel til applikationer, der involverer RNA.
Ideel til applikationer, der involverer RNA.
  • Fri for endo-, exodeoxyribonukleaser, ribonukleaser og fosfataser
Bemærk:
DEPC-behandlet vand anbefales ikke til PCR eller in vivo eksperimenter (1).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 7.9
Grad Molekylær biologi
Emballage Hætteglas
Behandling(er) DEPC-Treated
Mængde 5 x 1 mL