Få mere at vide
Thermo Scientific™ DEPC-behandlet vand
Artikelnummer. 11531575 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
30 mL
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
30ml
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11531575 5 x 1 mL Pakke med 5
10213130 30 mL 30ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11531575 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R0603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.00 DKK
    238.65 DKK / Pakke med 5
    Spare 42.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Optimer applikationer, der involverer RNA, med dette deioniserede, diethylpyrocarbonat (DEPC) behandlede og μ0,22 m membranfiltrerede vand.
deioniseret, diethylpyrocarbonat (DEPC) behandles og 0,22μ m membranfiltreret vand. Den er ideel til applikationer, der involverer RNA.
Ideel til applikationer, der involverer RNA.
  • Fri for endo-, exodeoxyribonukleaser, ribonukleaser og fosfataser
Bemærk:
DEPC-behandlet vand anbefales ikke til PCR eller in vivo eksperimenter (1).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 7.9
Grad Molekylær biologi
Emballage Hætteglas
Behandling(er) DEPC-behandlet
Mængde 5 x 1 mL