Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lambda DNA (dam– , dcm– )
Artikelnummer. 10252690 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500μ g
Pakningsstørrelse:
500µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10252690 500μ g 500µg
1 options
Artikelnummer. 10252690 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SD0021
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Generer DNA-størrelsesmarkørfragmenter med dette lineære, dobbeltstrengede DNA, et almindeligt substrat for restriktionsendonukleaser.
Lambda er en tempereret Escherichia coli bakteriofag. Virion-DNA'et er lineært og dobbeltstrenget (48502 nt) med 12 bp enkeltstrengede komplementære 5'-ender. Efter at fagpartiklen har injiceret sit kromosom i cellen, cirkulerer kromosomet ved endesammenføjning. I den lytiske vej udtrykkes faggener, der koder for replikation, lysis og virionproteiner. Kromosomet replikerer, og replikaerne spaltes og pakkes i afkomsfagpartikler. I den lysogene vej undertrykkes faggenekspression, og det cirkulære kromosom indsættes i det bakterielle kromosom ved rekombination.
Højdepunkter
Fag lambda-DNA er et almindeligt substrat for restriktionsendonukleaser og til generering af DNA-størrelsesmarkørfragmenter. Til storskalaisolering af fag-DNA anvendes ofte cI857Sam7 , en mutant, der bærer fire kendte mutationer. DNA-sekvensen, der anvendes til at konstruere et fag alfa-restriktionskort, inkluderer disse mutationer. Kortet viser enzymer, der skærer lambda-DNA. Enzymer produceret af Thermo Scientific er vist i orange ( se nedenstående figur).
Lambda-DNA (dam-, dcm-) er isoleret fra en varmeinducerbar lysogen E. coli GM2163-stamme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 0,3μ g/μ L
Prøvetype DNA
Endelig produkttype DNA
Til brug med (applikation) KloningNukleinsyregelelektroforese
Inkluderer [andre]
Produkttype Lambda DNA
Mængde 500μ g
Arter Lambda fag