Få mere at vide
Thermo Scientific™ CTP-løsning (100 mM)
Artikelnummer. 10839540 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
0,25 ml
Pakningsstørrelse:
0.25ml
Artikelnummer. 10839540
Brand: Thermo Scientific™ R0451
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific CTP (cytidin 5'-triphosphat) er et ekstremt stabilt nukleotid med mere end 99 % renhed.
Thermo Scientific CTP (cytidin 5'-triphosphat) er et ekstremt stabilt nukleotid med mere end 99 % renhed. Det leveres som 100 mM vandig opløsning titreret til pH 7,3-7,5 med NaOH. Dette nukleotid er designet til en række molekylærbiologiske anvendelser.
Funktioner
• Mere end 99% renhed bekræftet ved HPLC
• Funktionelt testet i in vitro transkription
• Stabil i to år ved -20 °C og efter flere fryse-tø-cyklusser
Anvendelser aRNA-
•syntese
• siRNA syntese
• RNA-amplifikation
in vitro transkription
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 100 mM
Til brug med (applikation) in vitro transkription, RNA-amplifikation
Indhold og opbevaring CTP-opløsning, 100 mM (0,25 mL)
Opbevar kl– 20 °C.
Forsendelsestilstand Tøris
Konjugeret Ukonjugeret
Mængde 0,25 ml
Produkttype CTP løsning
Form Væske