Få mere at vide
Thermo Scientific™ CpoI (RsrII) (10 U/μ L)
Artikelnummer. p-4521668 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1.000 enheder
200 enheder
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
200 enheder
Artikelnummer. 10319709
Brand: Thermo Scientific™ ER0741
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CpoI (RsrII)-restriktionsenzymet genkender CG^GWCCG-steder og skærer bedst ved 37 °C i Tango-buffer (Isoschizomerer: CspI, Rsr2I, RsrII).
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...CG▵GWCC G...3'
3'...GCCWG▵G C...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X Buffer Tango: 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 ved 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
  • CpoI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning:
  • Efter 50 gange overfordøjelse med CpoI, kan mere end 95 % af DNA-fragmenterne ligeres og skæres igen
Methyleringseffekter:
  • Dam: overlapper aldrig - ingen effekt
  • Dcm: overlapper aldrig - ingen effekt
  • CpG: fuldstændig overlapninger-blokeret
  • EcoKI: overlapper aldrig - ingen effekt
  • EcoBI: overlapper aldrig - ingen effekt
Kompatible ender:
  • Cfr13I, Eco47I, Psp5II, SanDI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym CpoI (RsrII)
Kompatibel buffer 10X Buffer Tango
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 200 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning