Få mere at vide
Thermo Scientific™ CpG Methyltransferase (M.SssI)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Enzymet methylerer C5-positionen på basedelen af alle cytosin-nukleotider indeholdt i umethyleret eller hemimethyleret dobbeltstrenget DNA i en 5'-CpG-3' kontekst.
M.SssI er specifikt formuleret til hurtige reaktionstider uden at kompromittere reaktionseffektiviteten. Enzymet fuldender modifikation af alle CpG'er på 15 minutter ved 37 °C. Derudover er enzymet blevet specifikt valideret til brug med genomisk DNA - det primære substrat i epigenetiske undersøgelser.
M.SssI leveres med en optimeret 10X reaktionsbuffer og 50X S-adenosylmethionin (SAM ) som en cofaktor.
Højdepunkter
- Høj effektivitet - fuldstændig in vitro methylering af alle CpG'er i ikke-methyleret og hemi-methyleret DNA
- Hurtig reaktion er afsluttet på 15 minutter ved 37 °C
- Stabil -ved -20 °C i 2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Enzym | Methyltransferase |
| Kompatibel buffer | 10X reaktionsbuffer |
| Mængde | 25μ L |
| Produkttype | CpG Methyltransferase |