Få mere at vide
Thermo Scientific™ CpG-methyleret humant genomisk DNA
Artikelnummer. 11941421 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
15μ g
Pakningsstørrelse:
15µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11941421 15μ g 15µg
1 options
Artikelnummer. 11941421 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SD1131
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Sørg for nøjagtighed i DNA-methyleringsanalyse med denne methylerede humane genomiske DNA-kontrol.
Humant genomisk DNA methyleres enzymatisk med CpG Methyltransferase (M.SssI). Genomisk DNA blev isoleret fra blodprøver fra raske mandlige (HIV, HBV og HCV negative) individer. Isoleret genomisk DNA blev behandlet med CpG Methyltransferase, genoprenset og opløst i TE-buffer. = 98 % CpG-methyleringsniveau bekræftet ved bisulfit-sekventering.
Højdepunkter:
  • Ren —DNA fri for inhibitorer, proteiner og RNA
  • Praktisk —klar til brug 100 ng/μ L koncentration
  • Kompatibel med downstream-applikationer
  • Fuldstændig methylering af cytosiner i CpG-dinukleotider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 100 ng/μ L
Format Rør
Til brug med (applikation) Sequencing
Inkluderer [andre]
Produkttype CpG-methyleret humant genomisk DNA
Mængde 15μ g
Arter ADN
Form Væske