Få mere at vide
Thermo Scientific™ CloneJET PCR-kloningskit
Artikelnummer. 10809720 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
20 reaktioner
40 reaktioner
Pakningsstørrelse:
20 reaktioner
40 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10809720 40 reaktioner 40 reaktioner
10765841 20 reaktioner 20 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10809720 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K1232
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2930.00 DKK
    2461.65 DKK / 40 reaktioner
    Spare 468.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Klon effektivt PCR-produkter genereret med en hvilken som helst termostabil DNA-polymerase vha Thermo Scientific™ CloneJET™ PCR Cloning Kit, et positivt udvælgelsessystem.
CloneJET PCR Cloning Kit er et avanceret positivt selektionssystem til højeffektiv kloning af PCR-produkter genereret med enhver termostabil DNA-polymerase. Ethvert andet stumpt eller klæbrig-ende DNA-fragment kan klones. Den er ideel til phosphorylerede eller ikke-phosphorylerede DNA-fragmenter. Ligering ind i den inkluderede positive selektionsvektor tager kun 5 minutter, hvilket giver mere end 99 % rekombinante kloner. Blunt-endede PCR-produkter genereret med et korrekturlæsningsenzym ligeres direkte ind i kloningsvektoren.
PCR-produkter, der er genereret enten med ikke-korrekturlæsende DNA-polymeraser eller blandinger af DNA-polymeraser, afstumpes før ligering på 5 minutter med det termostabile DNA Blunting Enzyme, der følger med sættet. Alle almindelige laboratorie- E. coli- stammer kan transformeres direkte med ligeringsproduktet.
Derudover kan et hvilket som helst andet DNA-fragment med stump eller klæbrig ende klones. Sættet er ideelt til phosphorylerede eller ikke-phosphorylerede DNA-fragmenter. Ligering ind i den inkluderede positive selektionsvektor tager kun 5 minutter og giver mere end 99 % rekombinante kloner. Blunt-endede PCR-produkter genereret med et korrekturlæsningsenzym (f.eks. Pfu- polymerase) ligeres direkte ind i kloningsvektoren. PCR-produkter genereret enten med ikke-korrekturlæsende DNA-polymeraser (f.eks.Taq polymerase) eller blandinger af DNA-polymeraser gøres stump før ligering på 5 minutter med det termostabile DNA Blunting Enzyme, der følger med sættet. Alle almindelige laboratorie- E.coli- stammer kan transformeres direkte med ligeringsproduktet.
Sættet indeholder en ny, klar-til-brug positiv selektionskloningsvektor pJET1.2/stump. Vektoren indeholder et letalt restriktionsenzymgen, der afbrydes ved ligering af et DNA-insert i kloningsstedet. Som et resultat er kun bakterieceller med rekombinante plasmider i stand til at danne kolonier. Recirkulariserede pJET1.2/stumpe vektormolekyler, der mangler et insert, udtrykker et letalt restriktionsenzym, som dræber værts -E.coli- cellen efter transformation. Denne positive selektion accelererer drastisk processen med koloniscreening og eliminerer yderligere omkostninger, der kræves til blå/hvid selektion. For nemheds skyld ved kortlægning og manipulation af insertionen indeholder pJET1.2/stump kloningsvektorens multiple kloningssted to BglII-genkendelsessekvenser, der flankerer insertionsstedet. Derudover indeholder vektoren en T7-promotor til in vitro og in vivo transkription såvel som sekventering af insertet.
  • Hurtig —PCR-kloning på kun 5 minutter
  • Højeste effektivitet— >99 % af positive kloner
  • Ingen kloningsbaggrund —positiv selektionsvektor
  • Alsidig —ideel til stump-ende eller sticky-end kloning
  • Økonomisk —ingen dyr blå/hvid afskærmning
Anbefalet til:
Kloning af stumpende eller 3'-dA-halede PCR-produkter op til 10 kb; Kloning af DNA-fragmenter genereret af restriktionsenzymer; Sekventering af klonet DNA; In vitro og in vivo transkription af klonede inserts fra T7-promotoren
Bemærk:
Før elektroporering skal ligeringsblandingen altid søjlerenses ved hjælp af f.eks. GeneJET PCR rensningssæt,† K0701, eller chloroform ekstrakt kit. Elektroporation hæmmes af tilstedeværelsen af proteiner og salte i blandingen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antibiotikaresistens bakteriel Ampicillin (AmpR)
Kloningsmetode Restriktionsenzym⁄ MCS, Blunt PCR
Format Sæt
Prøvetype PCR produkter
Til brug med (applikation) PCR-kloning
Antal reaktioner 40 reaktioner
Produktlinje CloneJET
Produkttype Kloningssæt
Mængde 40 reaktioner
Vektor pJET1,2/stump