Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cfr9I (XmaI) (10 U/μ L)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...C▵CCGG G...3'
3'...GGGCC▵C...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
- 1 x buffer Cfr9I: 10 mM Tris-HCl (pH 7,2 ved °37 C), 5 mM MgCl2 , 200 mM natriumglutamat og 0,1 mg/ml BSA
- Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
- Cfr9I leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 25 °C), 250 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning:
- Efter 50 gange overfordøjelse med Cfr9I, kan mere end 95 % af DNA-fragmenterne ligeres og genkkæres
Methyleringseffekter:
- Dam: overlapper aldrig - ingen effekt
- Dcm: overlapper aldrig - ingen effekt
- CpG: fuldstændig overlapninger-spaltning svækket
- EcoKI: overlapper aldrig - ingen effekt
- EcoBI: overlapper aldrig - ingen effekt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
- Minimum 5 U af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Bemærk:
For at opnå fuldstændig fordøjelse af substrat med Cfr9I bør koncentrationen af DNA ikke være mindre end μ50 g/ml i reaktionsbufferen.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Methyleringsfølsomhed | CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom |
| Enzym | Cfr9I (XmaI) |
| Kompatibel buffer | Unik buffer (10X buffer Cfr9I (XmaI)) |
| Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Type IIS RE | Nej |
| Mængde | 1.500 enheder |
| Produkttype | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionel kloning |