Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cfr10I-buffer (10X)
Artikelnummer. 10308739 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. 10308739
Brand: Thermo Scientific™ B04
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimer fordøjelser med Cfr10I restriktionsenzym ved hjælp af denne buffer, forblandet med BSA for øget stabilitet.
For at sikre ensartet enzymydelse, Thermo Scientific restriktionsenzymbuffere indeholder BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater. Flere fryse-tø-cyklusser af bufferne vil ikke forårsage BSA-udfældning.
restriktionsenzymer udviser 100 % af deres certificerede aktivitet i den anbefalede buffer.
Følgende enzymer kræver unikke buffere for optimal fordøjelse:
  • AarI
  • AjiI
  • BamHI
  • BfuI
  • Bpu10I
  • BseXI
  • Bsp143I
  • Cfr9I
  • Cfr10I
  • Eam1105I
  • Ecl136II
  • Eco52I
  • EcoRI
  • KpnI
  • Lsp1109I
  • Pacl
  • PasI
  • Ppu21I
  • SacI
  • ScaI
  • SdaI
  • SduI
  • SgeI
  • TaqI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 mL