Få mere at vide
Thermo Scientific™ Buffersæt til restriktionsenzymer
Artikelnummer. 11879612 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 1,0 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11879612 5 x 1,0 ml 5ml
1 options
Artikelnummer. 11879612 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. B30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00 DKK
    195.65 DKK / 5ml
    Spare 6.35 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Sørg for de optimale reaktionsbetingelser for hvert restriktionsenzym med dette fem buffersystem.
Vores Five Buffer System sikrer de optimale reaktionsbetingelser for hvert restriktionsenzym. Dette system består af 10X B (blå), G (grøn), O (orange), R (rød) og Tango (gul) buffere. Alle restriktionsenzymer leveres i farvekodede rør for at angive den anbefalede reaktionsbuffer. Den anbefalede buffer og/eller den universelle Tango-buffer leveres med hvert enzym.
For at sikre ensartet enzymydelse, Thermo Scientific restriktionsenzymbuffere indeholder BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater. Flere fryse-tø-cyklusser af bufferne vil ikke forårsage BSA-udfældning. Buffersættet til restriktionsendonukleaser indeholder 1 ml af hver B-, G-, O-, R- og Tango-buffer. Det leveres i 10X koncentrerede lagre.
Thermo Scientific restriktionsenzymer udviser 100 % af deres certificerede aktivitet i den anbefalede buffer. Nogle enzymer kræver dog tilsætningsstoffer for at opnå 100 % aktivitet. For eksempel kræver AjuI, AlfI, BdaI, BplI, BseMII, FaqI, Eco57I, Eco57MI, Hin4I og TsoI S-adenosylmethionin, som leveres med enzymet, mens AarI og Bvel kræver et oligonukleotid (leveres også med enzymet). Esp3I kræver DTT.
Følgende enzymer kræver unikke buffere for optimal fordøjelse:
  • AarI
  • AjiI
  • BamHI
  • BfuI
  • Bpu10I
  • BseXI
  • Bsp143I
  • Cfr9I
  • Cfr10I
  • Eam1105I
  • Ecl136II
  • Eco52I
  • EcoRI
  • KpnI
  • Lsp1109I
  • Pacl
  • PasI
  • Ppu21I
  • SacI
  • ScaI
  • SdaI
  • SduI
  • SgeI
  • TaqI
Tangobuffer er designet til dobbelt fordøjelse af DNA med konventionelle restriktionsenzymer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 x 1,0 ml
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning