Få mere at vide
Thermo Scientific™ BsuRI (HaeIII) (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10368549 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
3.000 enheder
Pakningsstørrelse:
3000 enheder
Artikelnummer. 10368549
Brand: Thermo Scientific™ ER0151
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Skær ved GG^CC-steder med BsuRI (HaeIII) restriktionsenzym, som fungerer bedst ved 37 °C i R-buffer (isoschizomerer: BshFI, BsnI, BspANI, HaeIII, PhoI).
Lambda DNA fordøjet med BsuRI (HaeIII), 1,4% agarose, 149 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet - streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym BsuRI (HaeIII)
Kompatibel buffer 10X buffer R
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 3.000 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning