Få mere at vide
Thermo Scientific™ BstXI (10 U/μ L)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...CCANNNNN▵NTG G...3'
3'...GGTN▵NNNNNAC C...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
- b1X Buffer O: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl og 0,1 mg/ml BSA
- Inkuber ved 55 °C
Opbevaringsbuffer:
- BstXI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/mL BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning:
- Efter 50 gange overfordøjelse med BstXI kan ca. 95 % af DNA-fragmenterne ligeres og genskæres
Methyleringseffekter:
- Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
- Dcm: kan overlappe hinanden— spaltningsforringet
- CpG: overlapper aldrig— ingen effekt
- EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
- EcoBI: overlapper aldrig— ingen effekt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
- Minimum 5 enheder af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Bemærk:
Inkubation ved 37 °C resulterer i 50 % aktivitet. Mere end 15 gange overfordøjelse med BstXI kan resultere i stjerneaktivitet. BstXI-spaltning er svækket af overlappende dcm -methylering. For at undgå dcm -methylering skal du bruge en dam-, dcm -stamme såsom GM2163 (#M0099).
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Methyleringsfølsomhed | Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom |
| Enzym | BstXI |
| Kompatibel buffer | 10X buffer O |
| Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 55 °C |
| Type IIS RE | Nej |
| Mængde | 500 U |
| Produkttype | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionel kloning |