Få mere at vide
Thermo Scientific™ BshTI (AgeI) (10 U/μ L)
Artikelnummer. p-4521393 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1.000 enheder
200 enheder
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
200 enheder
Artikelnummer. 10212590
Brand: Thermo Scientific™ ER1461
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Skær ved A^CCGGT-steder med BshTI (AgeI) restriktionsenzym, som fungerer bedst ved 37 °C i O-buffer (Isoschizomerer: AgeI, AsiGI, CspAI, PinAI).
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...A▵CCGG T...3'
3'...TGGCC▵A...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X Buffer O: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
  • BshTI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning:
  • Efter 50 gange overfordøjelse med BshTI, kan mere end 95 % af DNA-fragmenterne ligeres og genkkæres
Methyleringseffekter:
  • Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
  • Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
  • CpG: overlapper fuldstændigt— blokeret
  • EcoKI: kan overlappe hinanden— effekt ikke bestemt
  • EcoBI: kan overlappe hinanden— effekt ikke bestemt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
  • Minimum 20 enheder af enzymet er nødvendige for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Bemærk:
Lavt saltindhold, højt glycerol (> 5%) koncentrationer, pH> 8,0 eller et stort overskud af enzym kan resultere i stjerneaktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym BshTI (AgeI)
Kompatibel buffer 10X buffer O
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 200 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning