Få mere at vide
Thermo Scientific™ BseNI (BsrI) (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10324380 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1.000 enheder
5000 U
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
5000 enheder
Artikelnummer. 10324380
Brand: Thermo Scientific™ ER0882
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Skær ved ACTGG(1/-1)^-steder med BseNI (BsrI)-restriktionsenzym, som fungerer bedst ved °65 C i B-buffer (Isoschizomerer: BselI, BsrI, BsrSI).
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...ACTGGN▵...3'
3'...TGAC▵CN ...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1 X buffer B: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2 og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 65 °C
  • For at sikre en højere effektivitet af fordøjelsen skal du udføre spaltningsreaktionen under paraffinolie
Opbevaringsbuffer:
  • BseNI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning:
  • Efter 50 gange overfordøjelse med BseNI, kan mere end 95 % af DNA-fragmenterne ligeres og genkkæres
Methyleringseffekter:
  • Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
  • Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
  • CpG: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoKI: kan overlappe hinanden— effekt ikke bestemt
  • EcoBI: kan overlappe hinanden— effekt ikke bestemt
Bemærk:
Inkubation ved 37 °C resulterer i mindre end 10 % aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Inkubator temperatur 65 °C
Mængde 5000 U
Produkttype BseNI (BsrI)