Få mere at vide
Thermo Scientific™ BseDI (BsaJI) (10 U/μ L)
Artikelnummer. p-4521400 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1500 U
300 enheder
Pakningsstørrelse:
1500 enheder
300 enheder
Artikelnummer. 10689330
Brand: Thermo Scientific™ ER1081
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Klip ved C^CNNGG-steder med BseDI (BsaJI) restriktionsenzym, som fungerer bedst ved 55 °C i Tango-buffer (Isoschizomerer: BsaJI, BssECI).
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...C▵CNNG G...3'
3'...GGNNC▵C...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X Buffer Tango™ : 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 ved 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 55 °C
Opbevaringsbuffer:
  • BseDI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning:
  • Efter 50 gange overfordøjelse med BseDI, kan mere end 95 % af DNA-fragmenterne ligeres og genkkæres
Methyleringseffekter:
  • Dam: aldrig overlapper hinanden— ingen effekt
  • Dcm: kan overlappe hinanden— ingen effekt
  • CpG: kan overlappe— ingen effekt
  • EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: overlapper aldrig— ingen effekt
Bemærk:
Inkubation ved 37 °C resulterer i 10 % aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym BseDI (BsaJI)
Kompatibel buffer 10X Buffer Tango
Følsom over for varmeinaktivering Nej
Optimal reaktionstemperatur 55 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 300 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning